Läs mer
4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid |
| CAS | 542-06-3 |
| Molekylformel | C6 H13 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | DL-Dimethylamino-3-hydroxybutyric Acid, DL-Norcarnitine, NSC 40237, Norcarnitine, (±)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutyric Acid, (±)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-7(2)4-5(8)3-6(9)10/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | CN(C)CC(O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)-3-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.172 |
| Formel vikt | 147.09 |