Läs mer
4-Dimethylamino-4'-methylazobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dimethylamino-4'-methylazobenzene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3/c1-12-4-6-13(7-5-12)16-17-14-8-10-15(11-9-14)18(2)3/h4-11H,1-3H3 |
| Formel vikt | 239.1422 |