Läs mer
4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene |
| CAS | 4584-57-0 |
| Molekylformel | C16H16N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-4-[(1E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzenamine, (E)-4-(N,N-Dimethylamino)-4'-nitrostilbene, trans-1-[p-(Dimethylamino)phenyl]-2-(p-nitrophenyl)ethylene, trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrostilbene, trans-4-Nitro-4'-dimethylaminostilbene, (E)-N,N-Dimethyl-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O2/c1-17(2)15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(12-8-14)18(19)20/h3-12H,1-2H3/b4-3+ |
| LEDER | CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-4-[(E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.32 |
| Formel vikt | 268.1212 |