Läs mer
4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO4.BrH/c1-20(2)13-7-5-12(6-8-13)17-11-15(21)14-9-10-16(22-3)19(23-4)18(14)24-17;/h5-11H,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 405.0576 |