Läs mer
4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether, TRC
Produktkod. 30388616
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388616 250 mg
30375869 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30388616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461125250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1205548-03-3
Molekylformel C19H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 325.36
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
LEDER Br.COc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccc(cc3)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19NO4.BrH/c1-20(2)13-7-5-12(6-8-13)17-11-15(21)14-9-10-16(22-3)19(23-4)18(14)24-17;/h5-11H,1-4H3;1H
Formel vikt 405.0576
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.