missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(dimethylamino)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(dimethylamino)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 1432681-71-4 |
| Molekylformel | C10H12N4O2.HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O2.ClH/c1-13(2)8-6-4-7(10(15)16)14(3)9(6)12-5-11-8;/h4-5H,1-3H3,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.CN(C)c1ncnc2c1cc(C(=O)O)n2C |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.68 |
| Formel vikt | 256.0727 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?