Läs mer
4-(Dimethylamino)antipyrine, 98+%
Produktkod. 11469417
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469417 50 g 50g
11479417 250 g 250g
11459417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11469417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21436.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
CAS: 58-15-1 | C13H17N3O | 231.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-15-1
Molekylformel C13H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 231.30
MDL-nummer MFCD00003142
InChI-nyckel RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
PubChem CID 6009
ChEBI CHEBI:160246
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-on
LEDER CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)antipyrine
Smältpunkt 105°C to 109°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,474
Formel vikt 231.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.