Läs mer
4-Dimethylamino Antipyrine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dimethylamino Antipyrine-d6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2D3,3D3 |