Läs mer
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, ≥99% (HPLC), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15635350 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. 15635350
Brand: Honeywell-Fluka 39070250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for the determination of hydroxyproline,≥99.0% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimethylamino)benzaldehyde
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Smältpunkt 73°C to 75°C
Färg White
Kokpunkt 176°C to 177°C
Flampunkt 164°C (327.2°F)
Tändningsrester ≤0.1% (as SO4)
Förlust vid torkning 0 to 0.5%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel (CH3)2NC6H4CHO
Kvantitet 250 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 606802
Formel vikt 149.19g/mol
Procent renhet ≥99% (HPLC)