Läs mer
4-(dimetylamino)bensaldehyd, TRC
Produktkod. 30133542
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133542 50 g
30004438 100 g
30010062 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46126050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Synonym Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-, Benzaldehyde, p-(dimethylamino)- (8CI), 4-(Dimethylamino)benzaldehyde, 4-(Dimethylamino)benzenecarbonal, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, 4-Formyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-aminobenzaldehyde, N,N-Dimethyl-4-formylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzaldehyde, NSC 5517, Named reagents and solutions, Ehrlich's, p-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-DAB, p-Formyl-N,N-dimethylaniline, p-Formyldimethylaniline
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)c1ccc(C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Formel vikt 149.0841