Läs mer
4-(dimethylamino)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(dimethylamino)benzenesulfonamide |
| CAS | 6162-21-6 |
| Molekylformel | C8H12N2O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)7-3-5-8(6-4-7)13(9,11)12/h3-6H,1-2H3,(H2,9,11,12) |
| LEDER | CN(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vikt | 200.0619 |