missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Dimethylamino)benzoic Acid 6-Acetyl-2,3-dimethoxyphenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylamino)benzoic Acid 6-Acetyl-2,3-dimethoxyphenyl Ester |
| CAS | 1205548-01-1 |
| Molekylformel | C19H21NO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO5/c1-12(21)15-10-11-16(23-4)18(24-5)17(15)25-19(22)13-6-8-14(9-7-13)20(2)3/h6-11H,1-5H3 |
| LEDER | O=C(OC1=C(C(C)=O)C=CC(OC)=C1OC)C2=CC=C(N(C)C)C=C2 |
| IUPAC-namn | 6-acetyl-2,3-dimethoxyphenyl 4-(dimethylamino)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.37 |
| Formel vikt | 343.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?