Läs mer
4-(dimetylamino)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30381195
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381195 100 g
30378792 25 g
30387790 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD470915100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-84-1
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Synonym 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic Acid, NSC 16596, p-(Dimethylamino)benzoic Acid
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensoesyra
LEDER CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)benzoic Acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vikt 165.079