Läs mer
4-(dimetylamino)bensonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10254140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10254140 5 g Glasflaska 5g
10756141 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10254140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115780050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1197-19-9
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00001815
InChI-nyckel JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensonitril
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)benzonitrile
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70.0°C to 76.0°C
Färg Brun
Kokpunkt 318.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4CN
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, 428
Formel vikt 146.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.