Läs mer
4-(dimetylamino)bensofenon, TRC
Produktkod. 30356175
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30356175 1 g
1 options
Produktkod. 30356175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2453811G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)benzophenone
CAS 530-44-9
Molekylformel C15H15NO
Kvantitet 1 g
Synonym [4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethanone, 4-(Dimethylamino)phenyl phenyl ketone, 4-Benzoyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzophenone, NSC 15962, NSC 28935, p-Benzoyl-N,N-dimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C15H15NO/c1-16(2)14-10-8-13(9-11-14)15(17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
LEDER CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Molekylvikt (g/mol) 225.29
Formel vikt 225.1154