Läs mer
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylamino)benzoyl chloride |
| CAS | 4755-50-4 |
| Molekylformel | C9H10NOCl |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)benzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.63 |
| Formel vikt | 183.0451 |