Läs mer
4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 6203-18-5 |
| Smältpunkt | 135°C to 138°C |
| Molekylformel | 4-[(CH3)2N]C6H4CH=CHCHO |
| MDL-nummer | MFCD00007002 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde, 4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.23 |
| Kvalitet | Research |