Läs mer
4-(Dimethylamino)cinnamic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10542801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542801 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10542801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Namnnotering 99%
CAS 1552-96-1
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 225°C to 228°C
Färg Yellow to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H13NO2
Linjär formel (CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
MDL-nummer MFCD00004397
Kvantitet 1 g
Beilstein 14, 522
Synonym 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
InChI-nyckel CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-namn (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 191.23
PubChem CID 1540638
Formel vikt 191.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder