Läs mer
4-(dimetylamino)fenetylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11310800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11310800 1 g Glasflaska 1g
11995271 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50438-75-0 | C10H15NO | 165.236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50438-75-0
InChI-nyckel CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-dimethylamino phenyl ethanol, 4-dimethylamino phenethyl alcohol, ccris 987, 4-dimethylamino benzeneethanol, 2-4-dimetylaminophenyl ethanol, unii-84gfy3663n, 2-4-dimethylaminophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-dimethylamino, p-n,n-dimethylaminophenethanol
PubChem CID 93252
IUPAC-namn 2-[4-(dimetylamino)fenyl]etanol
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53.9°C to 55.1°C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 116.0°C (0.1 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H15NO
Linjär formel (CH3)2NC6H4CH2CH2OH
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 165.23
Formel vikt 165.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol, 99%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.