Läs mer
[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(Dimethylamino)phenyl][4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-methanone |
| CAS | 384810-77-9 |
| Molekylformel | C23H24N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O/c1-24(2)21-13-9-19(10-14-21)23(26)20-11-15-22(16-12-20)25(3)17-18-7-5-4-6-8-18/h4-16H,17H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [4-[benzyl(methyl)amino]phenyl]-[4-(dimethylamino)phenyl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.45 |
| Formel vikt | 344.1889 |