Läs mer
4-(Dimethylamino)piperidine, 97%
Produktkod. 11319006
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319006 5 g 5g
11329006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50533-97-6 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
4-(dimetylamino)piperidin har molekylära egenskaper associerade med polyaminmodulering av N-metyl-D-aspartatreceptorer. Det används som en mekanism för att minska effekterna av alkoholberoende.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(dimetylamino)piperidin har molekylära egenskaper associerade med polyaminmodulering av N-metyl-D-aspartatreceptorer. Det används som en mekanism för att minska effekterna av alkoholberoende.
Anmärkningar
Inkompatibel med luft, vatten, oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50533-97-6
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD00023144
InChI-nyckel YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino piperidine, 4-dimethylaminopiperidine, 4-n,n-dimethylamino piperidine, 4-piperidinamine, n,n-dimethyl, 4-dimethylamino-piperidine, dimethyl-piperidin-4-yl-amine, pubchem6749, acmc-1akc4, dimethylpiperidin-4-ylamine
PubChem CID 417391
IUPAC-namn N,N-dimetylpiperidin-4-amin
LEDER CN(C)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)piperidine
Kokpunkt 187°C
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1190
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.