Läs mer
4-(dimetylamino)pyridin, 99 %, prillad
Produktkod. 15428167
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428167 5 g 5g
15438167 25 g 25g
15448167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51715.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122,171 g/mol
4-(dimetylamino)pyridin är en användbar nukleofil katalysator för olika reaktioner, dvs. förestring med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringar, tritylering och Steglich-omlagring. Det är också en effektiv katalysator för transesterifiering av beta-ketoestrar och silylering av alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(dimetylamino)pyridin är en användbar nukleofil katalysator för olika reaktioner, dvs. förestring med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringar, tritylering och Steglich-omlagring. Det är också en effektiv katalysator för transesterifiering av beta-ketoestrar och silylering av alkoholer.
Löslighet
Löslig i metanol, bensen, etylacetat, kloroform, metylenklorid, aceton och ättiksyra. Något löslig i eter, diisopropyleter, cyklohexan, hexan och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-58-3
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
MDL-nummer MFCD00006418
InChI-nyckel VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
IUPAC-namn N,N-dimetylpyridin-4-amin
LEDER CN(C)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)pyridine
Smältpunkt 110°C to 113°C
Kokpunkt 162°C (50 mmHg)
Flampunkt 124°C (255°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 110354
Löslighetsinformation Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Prills
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Dimethylamino)pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dimethylamino)pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.