Läs mer
4-(dimetylamino)pyridin, 99 %, prillad
Beskrivning
4-(dimetylamino)pyridin är en användbar nukleofil katalysator för olika reaktioner, dvs. förestring med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringar, tritylering och Steglich-omlagring. Det är också en effektiv katalysator för transesterifiering av beta-ketoestrar och silylering av alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-(dimetylamino)pyridin är en användbar nukleofil katalysator för olika reaktioner, dvs. förestring med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringar, tritylering och Steglich-omlagring. Det är också en effektiv katalysator för transesterifiering av beta-ketoestrar och silylering av alkoholer.
Löslighet
Löslig i metanol, bensen, etylacetat, kloroform, metylenklorid, aceton och ättiksyra. Något löslig i eter, diisopropyleter, cyklohexan, hexan och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylamino)pyridine |
| Smältpunkt | 110 °C till 113 °C |
| Kokpunkt | 162 °C (50 mmHg) |
| Flampunkt | 124 °C (255 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2928 |
| Beilstein | 110354 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol, bensen, etylacetat, kloroform, metylenklorid, aceton och ättiksyra. Lätt löslig i eter, diisopropyleter, cyklohexan, hexan och vatten. |
| Formel vikt | 122.17 |
| Procent renhet | 99% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.