Läs mer
4-(dimetylamino)pyridin, 99 %
Beskrivning
4-(dimetylamino)pyridin är en användbar nukleofil katalysator för olika reaktioner, dvs. förestring med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringar, tritylering och Steglich-omlagring. Det är också en effektiv katalysator för transesterifiering av beta-ketoestrar och silylering av alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-(dimetylamino)pyridin är en användbar nukleofil katalysator för olika reaktioner, dvs. förestring med anhydrider, Baylis-Hillman-reaktionen, hydrosilyleringar, tritylering och Steglich-omlagring. Det är också en effektiv katalysator för transesterifiering av beta-ketoestrar och silylering av alkoholer.
Löslighet
Löslig i metanol, bensen, etylacetat, kloroform, metylenklorid, aceton och ättiksyra. Något löslig i eter, diisopropyleter, cyklohexan, hexan och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylamino)pyridine |
| Smältpunkt | 110 °C till 113 °C |
| Kokpunkt | 162 °C (50 mmHg) |
| Flampunkt | 124 °C (255 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2928 |
| Beilstein | 110354 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol, bensen, etylacetat, kloroform, metylenklorid, aceton och ättiksyra. Lätt löslig i eter, diisopropyleter, cyklohexan, hexan och vatten. |
| Formel vikt | 122.17 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-(Dimethylamino)pyridine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dimethylamino)pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.