missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15866640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866640 100 g 100g
15801001 25 g 25g
15811001 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15866640 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8204990100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1122-58-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 122.17

Specifikationer

Smältpunkt 110°C to 112°C
Kokpunkt 138°C to 140°C/24 hPa
MDL-nummer MFCD00006418
Kvantitet 100 g
Synonym 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(Dimethylamino)pyridine
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.