Läs mer
4-(dimetylamino)pyridintribromid, 97 %
Produktkod. 15491118
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491118 5 g 5g
15401128 25 g 25g
15411128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55010.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 92976-81-3 | C7H10Br3N2- | 361,883 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92976-81-3
Molekylformel C7H10Br3N2-
Molekylvikt (g/mol) 361.883
MDL-nummer MFCD00043439
InChI-nyckel TYDZHQMKSLAFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino pyridine hydrobromide perbromide
PubChem CID 131863682
LEDER CN(C)C1=CC=NC=C1.Br[Br-]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)pyridine tribromide
Smältpunkt 129 °C till 132 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 362.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.