Läs mer
4-(Dimethylamino)stilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylamino)stilbene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N/c1-17(2)16-12-10-15(11-13-16)9-8-14-6-4-3-5-7-14/h3-13H,1-2H3/b9-8+ |
| Formel vikt | 223.1361 |