Läs mer
4-(dimetylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10326814
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326814 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11346885 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326814 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00628DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 176445-77-5
Molekylformel C8H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD09065026
InChI-nyckel FDGOISRHLNMQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino oxane-4-carbonitrile, 4-cyano-4-dimethylamino-tetrahydro-4h-pyrane, 2h-pyran-4-carbonitrile,4-dimethylamino tetrahydro, 4-dimethylamino-tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbonitrile
PubChem CID 10511078
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)oxan-4-karbonitril
LEDER CN(C)C1(CCOCC1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%