Läs mer
4-dimetylaminoantipyrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10274090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10274090 5 g Glasflaska 5g
10646714 25 g Plastflaska 25g
10010850 100 g Plastflaska 100g
15119163 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10274090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115740050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CAS: 58-15-1 | C13H17N3O | 231.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-15-1
Molekylformel C13H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 231.30
MDL-nummer MFCD00003142
InChI-nyckel RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
PubChem CID 6009
ChEBI CHEBI:160246
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-on
LEDER CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminoantipyrine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 105°C to 110°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 231.3
Procent renhet ≥96.0% (Total base)
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Dimethylaminoantipyrine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.