Läs mer
4-dimetylaminoazobensen-4'-sulfonylklorid, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476702 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476702 250 mg 250mg
11486702 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476702 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215093183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 SEK
    817.90 SEK / 250mg
    Save 41.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kromoforisk märkning för aminosyror, peptider och proteiner. Löslig i acetonitril och DMF; lätt löslig i aceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56512-49-3
Molekylformel C14H14ClN3O2S
Molekylvikt (g/mol) 323.80
MDL-nummer MFCD00007444
InChI-nyckel VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 91660
IUPAC-namn 4-{2-[4-(dimetylamino)fenyl]diazen-1-yl}bensen-1-sulfonylklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-Sulfonyl Chloride
Färg Rött
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 323.8
Fysisk form Kristallint pulver