missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-dimetylaminoazobensen-4'-sulfonylklorid, 99,5 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11486702 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486702 1 g 1g
11476702 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11486702 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215093191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00 SEK
    1834.43 SEK / 1g
    Save 95.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kromoforisk märkning för aminosyror, peptider och proteiner. Löslig i acetonitril och DMF; lätt löslig i aceton

Kemiska identifierare

CAS 56512-49-3
Molekylformel C14H14ClN3O2S
Molekylvikt (g/mol) 323.80
MDL-nummer MFCD00007444
InChI-nyckel VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 91660
IUPAC-namn 4-{2-[4-(dimetylamino)fenyl]diazen-1-yl}bensen-1-sulfonylklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-Sulfonyl Chloride
Färg Rött
Kvantitet 1 g
Formel vikt 323.8
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.