Läs mer
4-dimetylaminobensaldehyd, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4510124 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10655992
Brand: Thermo Scientific Acros 168760250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smältpunkt 70°C to 75°C
Färg Grön till gul
Kokpunkt 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Flampunkt 164°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 14,31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15,3252
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether and chloroform
Formel vikt 149.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.