Läs mer
4-dimetylaminobensaldehyd, 99+%
Produktkod. 10655992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655992 25 g Plastflaska 25g
10656182 100 g Plastflaska 100g
10184370 500 g Plastflaska 500g
11905321 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10655992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168760250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smältpunkt 70 °C till 75 °C
Färg Grön till gul
Kokpunkt 176 °C till 177 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt 164 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 14,31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15,3252
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i ättiksyra, lösliga i alkohol, eter och kloroform
Formel vikt 149.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.