Läs mer
4-dimetylaminobensaldehyd, ACS-reagens
Produktkod. 10697031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10697031 100 g Glasflaska 100g
10138230 25 g Glasflaska 25g
10700302 500 g Glasflaska 500g
10627954 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10697031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423631000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smältpunkt 70 °C till 75 °C
Färg Vit till off-white
Densitet 5.15
Kokpunkt 176 °C till 177 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt 164 °C
Tändningsrester 0,1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4CHO
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15, 3252
Löslighetsinformation (i saltsyra) Klarar testet
Formel vikt 149.19
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.