Läs mer
4-dimetylaminobensaldehyd, ACS
Produktkod. 11344207
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344207 100 g 100g
11334207 25 g 25g
11354207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036684.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149,19 g/mol
4-dimetylaminobensaldehyd används för att framställa färgglada Schiff-basaddukter med aminer, pyrroler och indoler. Det används ofta i Ehrlich-reaktionen, test för närvaron av indoler i ett prov som innehåller alkaloider och bestämning av hydrazin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smältpunkt 73 °C till 75 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 176 °C till 177 °C (17 mmHg)
Flampunkt 164 °C (327 °F)
Odör Stark
Kvantitet 100 g
Beilstein 606802
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,3230
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, kloroform, ättiksyra; Olöslig i vatten.
Formel vikt 149.19
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.