Läs mer
4-Dimethylaminobenzaldehyde, Thermo Scientific™
Produktkod. 15855128 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15855128 100 g Plastic bottle 100g
15885278 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15855128 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J14868.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimethylamino)benzaldehyde
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smältpunkt 73°C to 75°C
Kokpunkt 176°C to 177°C (17 mmHg)
Flampunkt 164°C (327°F)
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel (CH3)2NC6H4CHO
Kvantitet 100 g
Beilstein 606802
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 149.19
Fysisk form Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.