Läs mer
4-Dimethylaminobenzaldehyde, Thermo Scientific™
Produktkod. 15885278 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885278 1 kg Plastflaska 1kg
15855128 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15885278 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J14868.A1
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smältpunkt 73-75°
Kokpunkt 176°C to 177°C (17 mmHg)
Flampunkt 164°C (327°F)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4CHO
Kvantitet 1 kg
Beilstein 606802
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 149.19
Fysisk form Pulver