Läs mer
4-dimetylaminobensoesyraanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495227 1 g 1g
15405237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32503.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7474-31-9 | C18H20N2O3 | 312.369 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7474-31-9
Molekylformel C18H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 312.369
MDL-nummer MFCD09757554
InChI-nyckel KGUATYWLOBCNMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminobenzoic anhydride, 4-dimethylamino benzoyl 4-dimethylamino benzoate, acmc-20amjw, benzoic acid, 4-dimethylamino-, anhydride, 4-dimethylamino phenyl anhydride #, bis 4-dimethylamino benzoic anhydride, benzoic acid,4-dimethylamino-, anhydride with 4-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 344732
IUPAC-namn [4-(dimetylamino)bensoyl]-4-(dimetylamino)bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzoic anhydride
Smältpunkt 149°C to 154°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 312.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.