Läs mer
4-Dimethylaminobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11424464
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424464 5 g 5g
11434464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424464 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13117.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1197-19-9
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.193
MDL-nummer MFCD00001815
InChI-nyckel JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensonitril
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzonitrile
Smältpunkt 72°C to 76°C
Kokpunkt 317°C to 319°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 971606
Formel vikt 146.19
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Dimethylaminobenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dimethylamino)benzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.