Läs mer
4-dimetylaminobensoylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319035
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319035 25 g 25g
11309035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319035 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14176.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4755-50-4 | C9H10ClNO | 183.635 g/mol
4-dimetylaminobensoylklorid används för att göra andra kemikalier. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-dimetylaminobensoylklorid används för att tillverka andra kemikalier. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för fukt. Hantera och förvara under en inert atmosfär. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Luft- och fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4755-50-4
Molekylformel C9H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 183.635
MDL-nummer MFCD00236039
InChI-nyckel UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-dimethylamino, 4-dimethylamino benzoylchloride, 4-dimethylaminobenzoylchloride, acmc-20amjv, p-dimethylaminobenzoylchlorid, 4-dimethyaminobenzoyl chloride, p-dimethylaminobenzoyl chloride, 4-dimethlamino benzoyl chloride
PubChem CID 4400782
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensoylklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzoyl chloride
Smältpunkt 142°C to 148°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1100858
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 183.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.