missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Dimethylaminobenzylamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dimethylaminobenzylamine Dihydrochloride |
| CAS | 34403-52-6 |
| Molekylformel | C9H16Cl2N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)benzenemethanamine Hydrochloride, N4,N4-Dimethyl-toluene-alpha,4-diamine Dihydrochloride, 4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2.2ClH/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9;;/h3-6H,7,10H2,1-2H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN(C)c1ccc(CN)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.14 |
| Formel vikt | 222.0691 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?