Läs mer
4-(dimetylaminobensyliden)rhodanin, TRC
Produktkod. 30381482
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30381482 1 g
1 options
Produktkod. 30381482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD8265931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS 536-17-4
Molekylformel C12 H12 N2 O S2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)
LEDER CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1
IUPAC-namn 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 264.366
Formel vikt 264.039