Läs mer
4-(dimetylaminobensyliden)rhodanin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| CAS | 536-17-4 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O S2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16) |
| LEDER | CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.366 |
| Formel vikt | 264.039 |