Läs mer
4-Dimethylaminobenzylidenerhodanine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10050120 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050120 5 g Glass Jar 5g
1 options
Produktkod. 10050120 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3650/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 536-17-4
Smältpunkt 285°C
Färg Red
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C12H12N2OS2
MDL-nummer 64857
Kvantitet 5 g
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
InChI-nyckel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC-namn 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 264.361
PubChem CID 2723826
Formel vikt 264.35g/mol
Fysisk form Powder