Läs mer
4-Dimethylaminobut-2-ynoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dimethylaminobut-2-ynoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 118764-06-0 |
| Molekylformel | C6H9NO2 •HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Dimethylaminotetrolic acid, 4-(Dimethylamino)-2-butynoic Acid Hydrochloride, 4-(Dimethylamino)but-2-ynoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h5H2,1-2H3,(H,8,9);1H |
| LEDER | OC(C#CCN(C)C)=O.Cl |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)but-2-ynoic acid hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vikt | 163.04 |