Läs mer
4-Dimethylaminobutyric acid hydrochloride, 98%
Produktkod. 11437957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437957 25 g 25g
11427957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16610.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69954-66-1 | C6H14ClNO2 | 167.633 g/mol
4-dimetylaminosmörsyrahydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-dimetylaminosmörsyrahydroklorid
används som farmaceutiska mellanprodukter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med vatten och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69954-66-1
Molekylformel C6H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 167.633
MDL-nummer MFCD00012613
InChI-nyckel RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino butanoic acid hydrochloride, 4-dimethylaminobutyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino butyric acid hydrochloride, butanoic acid, 4-dimethylamino-, hydrochloride, 4-dimethylamino butanoic acid hcl, 4-dimethylamino butyric acid hcl salt, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride salt
PubChem CID 12691640
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)butansyra;hydroklorid
LEDER CN(C)CCCC(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobutyric acid hydrochloride
Smältpunkt 153°C to 155°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 167.64
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Dimethylaminobutyric acid, hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, 4-(dimethylamino)-, hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.