Läs mer
4-Dimetylaminocinnamaldehyd, 98 %
Produktkod. 11416446
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416446 25 g 25g
11406446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24741.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175,231 g/mol
4-(dimetylamino)kanelmaldehyd är ett reagens som används vid analys av apotryptofanas och tryptofanas. Det har använts i en kromogen metod för att kvantifiera proantocyandiner i tranbärspulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(dimetylamino)kanelaldehyd är ett reagens som används vid analys av apotryptofanas och tryptofanas. Det har använts i en kromogen metod för att kvantifiera proantocyandiner i tranbärspulver.
Löslighet Löslig i kloroform
, etanol, dioxan.
Anteckningar
Air& ljuskänslig. Förvara vid -20 °C. Förvara mörkt. Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6203-18-5
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.231
MDL-nummer MFCD00007002
InChI-nyckel RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC-namn (E)-3-[4-(dimetylamino)fenyl]prop-2-enal
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Smältpunkt 137 °C till 144 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 972369
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, etanol, dioxan.
Formel vikt 175.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.