Läs mer
4-Dimetylaminocinnaminsyra, 97+%
Produktkod. 11487124
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487124 1 g 1g
11497124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21549.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1552-96-1 | C11H13NO2 | 191,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1552-96-1
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD00004397
InChI-nyckel CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
PubChem CID 1540638
IUPAC-namn (E)-3-[4-(dimetylamino)fenyl]prop-2-ensyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminocinnamic acid
Smältpunkt ∼222°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1368533
Formel vikt 191.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.