Läs mer
4-(Dimethylaminoethoxy)benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylaminoethoxy)benzophenone |
| CAS | 51777-15-2 |
| Molekylformel | C17H19NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(2-Dimethylaminoethoxy)benzophenone, [4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(2)12-13-20-16-10-8-15(9-11-16)17(19)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,12-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vikt | 269.1416 |