Läs mer
4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11312836
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312836 2 g 2g
11322836 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09011.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2131-64-8 | C9H10N2S | 178.253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2131-64-8
Molekylformel C9H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 178.253
MDL-nummer MFCD00041093
InChI-nyckel HRDJPEMAGYHSJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75047
IUPAC-namn 4-isotiocyanato-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 64°C to 70°C
Kokpunkt 152°C (6 mmHg)
Odör Irritating
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 388270
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylaminophenyl isothiocyanate, 4-n,n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, p-dimethylamino phenyl isothiocyanate, benzenamine, 4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylaminophenyl ester, p-n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylamino phenylisothiocyanate, benzenamine,4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylamino phenyl ester
Formel vikt 178.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.